Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetic Acid Methyl Ester, Methyl [Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate, Methyl Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl 2-(bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl)acetate, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) [(methoxycarbonyl)methyl]phosphonate
PC0809-5G
APOSPC0809-5GEA
69.6
EUR
APOSPC0809-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formel:
C₇H₉F₆O₅P Molecular Weight: 318,11 g/mol Dichte: 1,504 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009901 CAS-Nummer: 88738-78-7 |