2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC0816-25G
PC0816-5G
PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA
42.2
EUR
APOSPC0816-25G
APOSPC0816-5G
APOSPC0816-100G
2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂FN₂ Molecular Weight: 197.0376 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788524 CAS-Nummer: 497959-29-2 |