4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 203 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid 97%
4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236600
CAS-Nummer: 132794-08-2
UN: 3265
ADR: 8,III