3-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0839-1G PC0839-250MG PC0839-5G
APOSPC0839-1GEA 89.9 EUR
APOSPC0839-1G APOSPC0839-250MG APOSPC0839-5G
3-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
3-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788527
CAS-Nummer: 497959-31-6