5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 31.9 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd 97%
5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,0079 g/mol
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788530
CAS-Nummer: 251300-28-4