α-Chlor-3,5-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G
PC0852-25G
PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA
227
EUR
APOSPC0852-100G
APOSPC0852-25G
APOSPC0852-5G
α-Chlor-3,5-difluortoluol 98%
α-Chlor-3,5-difluortoluol
Formel:
C₇H₅ClF₂ Molecular Weight: 162,57 g/mol Siedepunkt: 82 °C/22mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090990 CAS-Nummer: 220141-71-9 UN: 3265 ADR: 8,II |