Pentafluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Pentafluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(pentafluorphenyl)boran, Pentafluorbenzolboronsäure
PC0869-5G PC0869-10G PC0869-1G
APOSPC0869-5GEA 62.5 EUR
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Pentafluorphenylboronsäure 97%
Pentafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₂BF₅O₂
Molecular Weight: 211,88 g/mol
Schmelzpunkt: 250…255 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074663
CAS-Nummer: 1582-24-7