Methyl-2-fluor-6-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-6-methoxybenzoesäuremethylester
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
Methyl-2-fluor-6-methoxybenzoat
Methyl-2-fluor-6-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,17 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788537
CAS-Nummer: 178747-79-0