2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0871-25G
PC0871-5G
APOSPC0871-25GEA
899
EUR
APOSPC0871-25G
APOSPC0871-5G
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2-Dichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel:
C₄H₂Cl₂F₆ Siedepunkt: 75…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320732 CAS-Nummer: 162462-08-0 |