2-Fluor-6-methoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluor-6-methoxyanilin
2-Fluor-6-methoxyanilin
Formel: C₇H₈FNO
Molecular Weight: 141,1429 g/mol
Siedepunkt: 208 °C/756mmHg
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788538
CAS-Nummer: 446-61-7