2-Brom-3-fluoranisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxybenzene

PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Brom-3-fluoranisol 99%
2-Brom-3-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788540
CAS-Nummer: 446-59-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR