2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,4,6-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,6-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid
PC0878-1G
PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA
29
EUR
APOSPC0878-1G
APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 95%
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂ClF₃O₂S Molecular Weight: 230,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01091015 CAS-Nummer: 220239-64-5 UN: 3265 ADR: 8,II |