3-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
3-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788543
CAS-Nummer: 500912-14-1
UN: 3265
ADR: 8 II