3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Molecular Weight: 149,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788544
CAS-Nummer: 500912-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III