3-Fluoro-2-methylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0890-25G PC0890-5G
APOSPC0890-25GEA 178 EUR
APOSPC0890-25G APOSPC0890-5G
3-Fluoro-2-methylphenol 98%
3-Fluoro-2-methylphenol
Formel: C₇H₇FO
Schmelzpunkt: 53,2…53.9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788546
CAS-Nummer: 443-87-8