3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
PC0891-100G
PC0891-25G
PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA
183
EUR
APOSPC0891-100G
APOSPC0891-25G
APOSPC0891-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Molecular Weight: 189.11 g/mol Siedepunkt: 194 °C Schmelzpunkt: 45…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236280 CAS-Nummer: 231953-38-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |