2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 0 EUR
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671766
CAS-Nummer: 253668-46-1