(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0906-10G
PC0906-1G
PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA
238
EUR
APOSPC0906-10G
APOSPC0906-1G
APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,16 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671770 CAS-Nummer: 500912-19-6 |