1-Fluoropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propyl fluoride
PC0911-10G PC0911-25G
APOSPC0911-10GEA 350 EUR
APOSPC0911-10G APOSPC0911-25G
1-Fluoropropane 98%
1-Fluoropropane
Formel: C₃H₇F
Molecular Weight: 62.09 g/mol
Siedepunkt: –3 °C
Schmelzpunkt: –159 °C
Dichte: 0.781 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: <21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320734
CAS-Nummer: 460-13-9
UN: 3161
ADR: 2.1