1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 139 EUR
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan 97%
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan
Formel: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Molecular Weight: 279,69 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238856
CAS-Nummer: 231953-40-5
UN: 3267
ADR: 8,III