2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 147 EUR
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formel: C₁₁HF₂₃O₃
Siedepunkt: 151…154 °C
Schmelzpunkt: –106,7 °C
Dichte: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054715
CAS-Nummer: 3330-16-3