TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TBTU
PC0921-100G
PC0921-25G
PC0921-500G
APOSPC0921-100GEA
33.5
EUR
APOSPC0921-100G
APOSPC0921-25G
APOSPC0921-500G
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Peptide coupling reagent.
Formel:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Molecular Weight: 321,1 g/mol Schmelzpunkt: 195…205 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077413 CAS-Nummer: 125700-67-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II |