2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0924-10G
PC0924-1G
PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA
404
EUR
APOSPC0924-10G
APOSPC0924-1G
APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂BrClF₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04035650 CAS-Nummer: 874784-11-9 UN: 3261 ADR: 8,III |