1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H,8H-Tetradecafluorooctan-1-ol
PC0935-1G
PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA
94.5
EUR
APOSPC0935-1G
APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formel:
C₈H₄F₁₄O Molecular Weight: 382,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631687 CAS-Nummer: 10331-08-5 |