N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC0938-10G PC0938-1G PC0938-5G
APOSPC0938-10GEA 909 EUR
APOSPC0938-10G APOSPC0938-1G APOSPC0938-5G
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Molecular Weight: 333.307 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00672524
CAS-Nummer: 142995-31-1