2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 346 EUR
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862001
CAS-Nummer: 481075-38-1