Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-diol, Perfluoropinacol
PC0946-5G
APOSPC0946-5GEA 144 EUR
APOSPC0946-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formel: C₆H₂F₁₂O₂
Molecular Weight: 334,06 g/mol
Siedepunkt: 129 °C
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00427700
CAS-Nummer: 918-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II