1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0952-25G
PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA
425
EUR
APOSPC0952-25G
APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Formel:
C₄HF₇ Molecular Weight: 182,04 g/mol Siedepunkt: 21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155824 CAS-Nummer: 680-54-6 |