3-Brom-4-fluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0957-1G
PC0957-25G
PC0957-5G
PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA
14.7
EUR
APOSPC0957-1G
APOSPC0957-25G
APOSPC0957-5G
APOSPC0957-100G
3-Brom-4-fluorphenol
3-Brom-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO Siedepunkt: 78 °C/0,5mmHg Flammpunkt: 99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425884 CAS-Nummer: 27407-11-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...