Butylheptafluorbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Butylperfluorbutyrat, Perfluorbuttersäurebutylester, Heptafluorbuttersäurebutylester
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 34.8 EUR
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Butylheptafluorbutyrat 98%
Butylheptafluorbutyrat
Formel: C₈H₉F₇O₂
Molecular Weight: 270,15 g/mol
Siedepunkt: 131…133 °C/740mmHg
Dichte: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039240
CAS-Nummer: 1559-07-5