1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G
PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA
219
EUR
APOSPC0961-1G
APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₆F₂O₂S Molecular Weight: 192.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800566 CAS-Nummer: 236739-03-0 |