α-Chlor-2,6-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Difluorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2,6-difluorbenzol
PC0971-1G
PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA
14.7
EUR
APOSPC0971-1G
APOSPC0971-100G
α-Chlor-2,6-difluortoluol 98%
α-Chlor-2,6-difluortoluol
Formel:
C₇H₅ClF₂ Molecular Weight: 162,57 g/mol Siedepunkt: 172…173 °C/640mmHg Schmelzpunkt: 32…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191346 CAS-Nummer: 697-73-4 UN: 1759 ADR: 8,II |