5-Hydroxy-2-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 75.4 EUR
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluormethyl)pyridin 97%
5-Hydroxy-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 173…176 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801325
CAS-Nummer: 216766-12-0