3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0983-10G
PC0983-1G
PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA
0
EUR
APOSPC0983-10G
APOSPC0983-1G
APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801326 CAS-Nummer: 539855-70-4 |