3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 48 EUR
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C7H4F3NO3
Molecular Weight: 207,1100 g/mol
Schmelzpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783660
CAS-Nummer: 25889-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III