4-Cyan-2-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 27.7 EUR
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Cyan-2-fluoranilin 98%
4-Cyan-2-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Molecular Weight: 136.13 g/mol
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055559
CAS-Nummer: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR