2,4-Difluor-5-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluor-5-nitrobenzonitril 98%
2,4-Difluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Molecular Weight: 184.1000 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772030
CAS-Nummer: 67152-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III