1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 65.4 EUR
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈F₁₀
Siedepunkt: 121…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054264
CAS-Nummer: 651-89-8