5-Phenyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 45.1 EUR
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
5-Phenyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Molecular Weight: 212.18 g/mol
Schmelzpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156064
CAS-Nummer: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III