Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Trichloromethyl)pentafluorobenzene
PC10072-1G
PC10072-5G
PC10072-25G
APOSPC10072-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10072-1G
APOSPC10072-5G
APOSPC10072-25G
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Formel:
C₇Cl₃F₅ Molecular Weight: 285,43 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C/48mmHg Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01013630 CAS-Nummer: 778-34-7 |