1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 58 EUR
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Formel: C₄H₄Cl₃F₃
Siedepunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077597
CAS-Nummer: 261760-97-8