Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
PC10076-5G
PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA
215
EUR
APOSPC10076-5G
APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formel:
C₁₂H₁₅F₅O₃Si Molecular Weight: 330,33 g/mol Siedepunkt: 68…69 °C/1,5mmHg Dichte: 1,242 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411257 CAS-Nummer: 20083-34-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...