Aluminiumfluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Aluminum fluoride
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 307 EUR
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Aluminiumfluorid, wasserfrei 99%
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
Schmelzpunkt: 1290 °C (Subl.)
Dichte: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1