3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 223 EUR
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorbenzotrifluorid
Formel: C₉H₆F₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 886762-24-9