(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G
PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA
145
EUR
APOSPC10086-1G
APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formel:
C₄H₅F₃O Molecular Weight: 126,08 g/mol Siedepunkt: 82 °C Dichte: 1,2487 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00156048 CAS-Nummer: 407-12-5 UN: 1993 ADR: 3,II |