4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 0 EUR
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molecular Weight: 246,19 g/mol
Schmelzpunkt: 57…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03238723
CAS-Nummer: 15191-68-1