1-Iod-2-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene

PC10109-25G PC10109-5G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 325 EUR
APOSPC10109-25G APOSPC10109-5G APOSPC10109-1G
1-Iod-2-nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₃INO₃
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039213
CAS-Nummer: 886762-35-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR