1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 244 EUR
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 308.69 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172245
CAS-Nummer: 337919-65-0