2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)thiosemicarbazide

PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 224 EUR
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₇H₈FN₃S
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566642
CAS-Nummer: 280133-47-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR