3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10125-1G
PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA
134
EUR
APOSPC10125-1G
APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₃ Schmelzpunkt: 110…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791147 CAS-Nummer: 851975-08-1 |